Imprimer
4-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC302991-10G PC302991-5G PC302991-1G
APOSPC302991-10GEA 261 EUR
APOSPC302991-10G APOSPC302991-5G APOSPC302991-1G
4-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile 98%
4-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile
Formule: C₉H₈FN
MW: 149.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115882
Numéro CAS: 80141-93-1
ONU: 3439
ADR: 6.1 III