Imprimer
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzyl bromide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302952-10G PC302952-5G PC302952-1G
APOSPC302952-10GEA 0 EUR
APOSPC302952-10G APOSPC302952-5G APOSPC302952-1G
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzyl bromide 97%
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzyl bromide
Formule: C₉H₉BrF₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258729
Numéro CAS: 1017778-22-1