Imprimer
2-Méthoxy-5-(trifluorométhoxy)phénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302927-10G PC302927-5G PC302927-25G
APOSPC302927-10GEA 426 EUR
APOSPC302927-10G APOSPC302927-5G APOSPC302927-25G
2-Méthoxy-5-(trifluorométhoxy)phénol 98%
2-Méthoxy-5-(trifluorométhoxy)phénol
Formule: C₈H₇F₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832306
Numéro CAS: 895572-36-8