Imprimer
2-Fluoro-5-méthylbenzyle bromure 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC302923-10G PC302923-5G PC302923-1G
APOSPC302923-10GEA 405 EUR
APOSPC302923-10G APOSPC302923-5G APOSPC302923-1G
2-Fluoro-5-méthylbenzyle bromure 97%
2-Fluoro-5-méthylbenzyle bromure
Formule: C₈H₈BrF
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660227
Numéro CAS: 886500-09-0
ONU: 1759
ADR: 8,II