Imprimer
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
PC302919-10G PC302919-5G
APOSPC302919-10GEA 316 EUR
APOSPC302919-10G APOSPC302919-5G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₉H₈F₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22201037
Numéro CAS: 1373921-03-9