Imprimer
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302882-5G PC302882-1G
APOSPC302882-5GEA 159 EUR
APOSPC302882-5G APOSPC302882-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzamide 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₉H₈F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025404
Numéro CAS: 916420-82-1