Imprimer
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302878-1G PC302878-5G PC302878-250MG
APOSPC302878-1GEA 0 EUR
APOSPC302878-1G APOSPC302878-5G APOSPC302878-250MG
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅F₄NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19687176
Numéro CAS: 1323966-14-8
ONU: 3276
ADR: 6.1,III