Imprimer
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile
PC302863-1G PC302863-5G
APOSPC302863-1GEA 159 EUR
APOSPC302863-1G APOSPC302863-5G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile
Formule: C₉H₇ClFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19687183
Numéro CAS: 1323966-29-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III