Imprimer
3-Fluoro-2-methoxybenzamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302840-1G PC302840-5G
APOSPC302840-1GEA 132 EUR
APOSPC302840-1G APOSPC302840-5G
3-Fluoro-2-methoxybenzamide 97%
3-Fluoro-2-methoxybenzamide
Formule: C₈H₈FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06637313
Numéro CAS: 874830-59-8