Imprimer
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (3-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)methanol
PC302839-10G PC302839-5G PC302839-1G
APOSPC302839-10GEA 282 EUR
APOSPC302839-10G APOSPC302839-5G APOSPC302839-1G
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol 97%
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol
Formule: C₉H₁₀F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519370
Numéro CAS: 1092461-28-3