Imprimer
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzyl alcohol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302838-10G PC302838-5G PC302838-1G
APOSPC302838-10GEA 0 EUR
APOSPC302838-10G APOSPC302838-5G APOSPC302838-1G
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzyl alcohol 97%
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzyl alcohol
Formule: C₉H₁₀F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258728
Numéro CAS: 1017778-18-5