Imprimer
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302812-1G PC302812-5G
APOSPC302812-1GEA 348 EUR
APOSPC302812-1G APOSPC302812-5G
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzonitrile 98%
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzonitrile
Formule: C₈H₆F₅NOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16652491
Numéro CAS: 1240256-84-1