Imprimer
2-Fluoro-4-methoxybenzamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302803-10G PC302803-5G PC302803-1G
APOSPC302803-10GEA 325 EUR
APOSPC302803-10G APOSPC302803-5G APOSPC302803-1G
2-Fluoro-4-methoxybenzamide 97%
2-Fluoro-4-methoxybenzamide
Formule: C₈H₈FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01117440
Numéro CAS: 874804-31-6