Imprimer
2,6-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(Bromomethyl)-1,3-difluoro-5-methoxybenzene
PC302792-10G PC302792-5G PC302792-1G
APOSPC302792-10GEA 360 EUR
APOSPC302792-10G APOSPC302792-5G APOSPC302792-1G
2,6-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide
2,6-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide
Formule: C₈H₇BrF₂O
Point de fusion: 43…46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115925
Numéro CAS: 94278-68-9
ONU: 3261
ADR: 8,II