Imprimer
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302790-10G PC302790-5G PC302790-1G
APOSPC302790-10GEA 360 EUR
APOSPC302790-10G APOSPC302790-5G APOSPC302790-1G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₈H₄Cl₂F₃NO
Point de fusion: 125…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519346
Numéro CAS: 53012-81-0