Imprimer
4-Fluoro-2-méthylbenzyle bromure 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Fluoro-2-methylbenzyl Bromide
PC302785-5G PC302785-1G PC302785-25G
APOSPC302785-5GEA 102 EUR
APOSPC302785-5G APOSPC302785-1G APOSPC302785-25G
4-Fluoro-2-méthylbenzyle bromure 98%
4-Fluoro-2-méthylbenzyle bromure
Formule: C₈H₈BrF
Point d'ébullition: 142 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03701059
Numéro CAS: 862539-91-1
ONU: 3265
ADR: 8,II