Imprimer
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302761-1G PC302761-5G PC302761-10G
APOSPC302761-1GEA 0 EUR
APOSPC302761-1G APOSPC302761-5G APOSPC302761-10G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₅F₄NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16652514
Numéro CAS: 123572-63-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III