Imprimer
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302754-5G PC302754-1G PC302754-25G PC302754-100G
APOSPC302754-5GEA 0 EUR
APOSPC302754-5G APOSPC302754-1G APOSPC302754-25G APOSPC302754-100G
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzoic acid 98%
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzoic acid
Formule: C₉H₉FO₂
Point de fusion: 170…173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00184969
Numéro CAS: 120512-59-6