Imprimer
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302740-10G PC302740-5G PC302740-1G
APOSPC302740-10GEA 315 EUR
APOSPC302740-10G APOSPC302740-5G APOSPC302740-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formule: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224.57 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660219
Numéro CAS: 886499-59-8