Imprimer
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302738-1G PC302738-5G
APOSPC302738-1GEA 136 EUR
APOSPC302738-1G APOSPC302738-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formule: C₈H₇ClF₃NO
MW: 225.60 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18393826
Numéro CAS: 1261605-72-4