Imprimer
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302729-5G PC302729-1G PC302729-10G
APOSPC302729-5GEA 720 EUR
APOSPC302729-5G APOSPC302729-1G APOSPC302729-10G
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzamide 97%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₉H₈F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185678
Numéro CAS: 1214351-75-3