Imprimer
3'-Ethoxy-2',4'-difluoroacetophenone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302720-10G PC302720-5G PC302720-1G
APOSPC302720-10GEA 282 EUR
APOSPC302720-10G APOSPC302720-5G APOSPC302720-1G
3'-Ethoxy-2',4'-difluoroacetophenone 98%
3'-Ethoxy-2',4'-difluoroacetophenone
Formule: C₁₀H₁₀F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258734
Numéro CAS: 1017778-40-3