Imprimer
(3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorophenyl)acetic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302715-1G PC302715-5G PC302715-10G
APOSPC302715-1GEA 180 EUR
APOSPC302715-1G APOSPC302715-5G APOSPC302715-10G
(3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorophenyl)acetic acid 98%
(3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorophenyl)acetic acid
Formule: C₉H₈ClFO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1017778-96-9