Imprimer
Acide (2-méthyl-5-(trifluorométhyl)phényl)acétique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302699-1G PC302699-5G PC302699-10G
APOSPC302699-1GEA 183 EUR
APOSPC302699-1G APOSPC302699-5G APOSPC302699-10G
Acide (2-méthyl-5-(trifluorométhyl)phényl)acétique 98%
Acide (2-méthyl-5-(trifluorométhyl)phényl)acétique
Formule: C₁₀H₉F₃O₂
MW: 218.18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832286
Numéro CAS: 1000517-01-0