Imprimer
Chlorure de 2-fluoro-5-toluoyle
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302689-10G PC302689-5G
APOSPC302689-10GEA 328 EUR
APOSPC302689-10G APOSPC302689-5G
Chlorure de 2-fluoro-5-toluoyle
Chlorure de 2-fluoro-5-toluoyle
Formule: C₈H₆ClFO
MW: 172.59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973776
Numéro CAS: 135564-61-3