Imprimer
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302687-1G PC302687-5G
APOSPC302687-1GEA 313 EUR
APOSPC302687-1G APOSPC302687-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₅F₄N
MW: 203.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19687195
Numéro CAS: 1323966-20-6
ONU: 3439
ADR: 6.1 III