Imprimer
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302685-1G PC302685-5G
APOSPC302685-1GEA 0 EUR
APOSPC302685-1G APOSPC302685-5G
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzoic acid 98%
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Formule: C₇H₄F₆O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16652494
Numéro CAS: 1240257-15-1