Imprimer
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302682-10G PC302682-5G PC302682-25G
APOSPC302682-10GEA 249 EUR
APOSPC302682-10G APOSPC302682-5G APOSPC302682-25G
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₃F₇O₂
MW: 276.11 g/mol
Point de fusion: 111…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258669
Numéro CAS: 1017777-41-1