Imprimer
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302655-5G PC302655-1G
APOSPC302655-5GEA 116 EUR
APOSPC302655-5G APOSPC302655-1G
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₃Cl₂F₃O₂
MW: 259.01 g/mol
Point de fusion: 94…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660270
Numéro CAS: 25922-43-4