Imprimer
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
PC302643-1G PC302643-5G
APOSPC302643-1GEA 180 EUR
APOSPC302643-1G APOSPC302643-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formule: C₉H₆ClF₃O₃
Point de fusion: 42…44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660313
Numéro CAS: 433938-70-6