Imprimer
2-Chloro-6-fluoro-3-methylaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302641-10G PC302641-5G PC302641-1G
APOSPC302641-10GEA 224 EUR
APOSPC302641-10G APOSPC302641-5G APOSPC302641-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylaniline 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylaniline
Formule: C₇H₇ClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660170
ONU: 2810
ADR: 6.1,III