Imprimer
2,3-Difluoro-p-toluidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3-Difluoro-4-methylaniline
PC302637-5G PC302637-1G
APOSPC302637-5GEA 144 EUR
APOSPC302637-5G APOSPC302637-1G
2,3-Difluoro-p-toluidine
2,3-Difluoro-p-toluidine
Formule: C₇H₇F₂N
MW: 143.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660321
Numéro CAS: 886503-79-3