Imprimer
(6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
PC302634-1G PC302634-5G PC302634-10G
APOSPC302634-1GEA 60.9 EUR
APOSPC302634-1G APOSPC302634-5G APOSPC302634-10G
(6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid
Formule: C₉H₈ClFO₃
Point de fusion: 134…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832273
Numéro CAS: 1017777-83-1