Imprimer
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302619-1G PC302619-5G PC302619-10G
APOSPC302619-1GEA 116 EUR
APOSPC302619-1G APOSPC302619-5G APOSPC302619-10G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrF₄O
MW: 273.02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519337
Numéro CAS: 1092460-88-2
ONU: 3265
ADR: 8 III