Imprimer
5-Chloro-2-(trifluorométhoxy)benzyle bromure 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC302614-1G PC302614-5G
APOSPC302614-1GEA 178 EUR
APOSPC302614-1G APOSPC302614-5G
5-Chloro-2-(trifluorométhoxy)benzyle bromure 98%
5-Chloro-2-(trifluorométhoxy)benzyle bromure
Formule: C₈H₅BrClF₃O
MW: 289.48 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519358
Numéro CAS: 1092461-19-2
ONU: 3265
ADR: 8 II