Imprimer
5-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzyl bromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC302610-1G PC302610-5G
APOSPC302610-1GEA 259 EUR
APOSPC302610-1G APOSPC302610-5G
5-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzyl bromide
5-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzyl bromide
Formule: C₈H₆BrF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832361
Numéro CAS: 1017779-36-0
ONU: 3265
ADR: 8,III