Imprimer
Acide (4-méthoxy-3-(trifluorométhyl)phényl)acétique 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC302606-1G PC302606-5G PC302606-10G
APOSPC302606-1GEA 105 EUR
APOSPC302606-1G APOSPC302606-5G APOSPC302606-10G
Acide (4-méthoxy-3-(trifluorométhyl)phényl)acétique 95%
Acide (4-méthoxy-3-(trifluorométhyl)phényl)acétique
Formule: C₁₀H₉F₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832302
Numéro CAS: 1000566-45-9