Imprimer
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302603-1G PC302603-5G
APOSPC302603-1GEA 224 EUR
APOSPC302603-1G APOSPC302603-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₉H₈BrF₃O₂
MW: 269.06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18398486
Numéro CAS: 853771-92-3