Imprimer
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzamide
PC302602-1G PC302602-5G PC302602-10G
APOSPC302602-1GEA 109 EUR
APOSPC302602-1G APOSPC302602-5G APOSPC302602-10G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzamide
Formule: C₉H₈F₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18398425
Numéro CAS: 1261646-41-6