Imprimer
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
PC302597-10G PC302597-5G
APOSPC302597-10GEA 478 EUR
APOSPC302597-10G APOSPC302597-5G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₆F₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22201064
Numéro CAS: 1373920-63-8