Imprimer
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC302596-10G PC302596-5G PC302596-1G
APOSPC302596-10GEA 371 EUR
APOSPC302596-10G APOSPC302596-5G APOSPC302596-1G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₆F₄O
MW: 206.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22201063
Numéro CAS: 1373921-14-2