Imprimer
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzyl bromide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzyl bromide
PC302579-1G PC302579-5G PC302579-10G
APOSPC302579-1GEA 116 EUR
APOSPC302579-1G APOSPC302579-5G APOSPC302579-10G
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzyl bromide 98%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzyl bromide
Formule: C₉H₉BrClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19687186
Numéro CAS: 1323966-30-8