Imprimer
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-chloro-2-fluoro-3-methoxybenzamide
PC302569-1G PC302569-5G
APOSPC302569-1GEA 116 EUR
APOSPC302569-1G APOSPC302569-5G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzamide 98%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzamide
Formule: C₈H₇ClFNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19687206
Numéro CAS: 1323966-12-6