Imprimer
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC302558-1G PC302558-5G PC302558-10G
APOSPC302558-1GEA 159 EUR
APOSPC302558-1G APOSPC302558-5G APOSPC302558-10G
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₉H₈BrF₃O
MW: 269.06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18398595
Numéro CAS: 1261828-76-5
ONU: 3261
ADR: 8 III