Imprimer
3'-Fluoro-5'-méthylacétophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302555-10G PC302555-5G PC302555-1G PC302555-100MG
APOSPC302555-10GEA 205 EUR
APOSPC302555-10G APOSPC302555-5G APOSPC302555-1G APOSPC302555-100MG
3'-Fluoro-5'-méthylacétophénone 98%
3'-Fluoro-5'-méthylacétophénone
Formule: C₉H₉FO
MW: 152.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115883
Numéro CAS: 886497-73-0