Imprimer
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC302551-1G PC302551-5G PC302551-10G
APOSPC302551-1GEA 116 EUR
APOSPC302551-1G APOSPC302551-5G APOSPC302551-10G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrF₄O
MW: 273.02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660205
Numéro CAS: 886499-04-3
ONU: 3265
ADR: 8 II