Imprimer
3-Fluoro-o-anisaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302548-5G PC302548-1G
APOSPC302548-5GEA 139 EUR
APOSPC302548-5G APOSPC302548-1G
3-Fluoro-o-anisaldéhyde 98%
3-Fluoro-o-anisaldéhyde
Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112486
Numéro CAS: 74266-68-5