Imprimer
3'-Chloro-5'-fluoro-4'-methoxyacetophenone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302535-10G PC302535-5G PC302535-1G
APOSPC302535-10GEA 360 EUR
APOSPC302535-10G APOSPC302535-5G APOSPC302535-1G
3'-Chloro-5'-fluoro-4'-methoxyacetophenone 97%
3'-Chloro-5'-fluoro-4'-methoxyacetophenone
Formule: C₉H₈ClFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115862
Numéro CAS: 886497-19-4