Imprimer
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC302530-1G PC302530-5G PC302530-10G
APOSPC302530-1GEA 348 EUR
APOSPC302530-1G APOSPC302530-5G APOSPC302530-10G
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 97%
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide
Formule: C₇H₅BrClF₅S
MW: 331.53 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16652423
ONU: 3261
ADR: 8 III