Imprimer
3-(4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302514-1G PC302514-5G
APOSPC302514-1GEA 174 EUR
APOSPC302514-1G APOSPC302514-5G
3-(4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
3-(4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Formule: C₁₀H₈ClF₃O₃
Point de fusion: 79…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025399
Numéro CAS: 916420-75-2